Documentos clave
I0764
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Sinónimos:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 894,00
US$ 894,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 894,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
US$ 894,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
envase
pkg of 1 ea
lazo diám. × L
10 μL × 70 mm
Descripción general
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)