Documentos clave
HS8151
Delta Cell Spreader
individually wrapped, sterile, pk of 500
Sinónimos:
bacterial cell spreader, petridish spreader, triangular spreader
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Características
individually wrapped
envase
pk of 500
tamaño × anchura × grosor
172 mm × 37 mm × 4 mm
Características y beneficios
  • Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
  • Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
  • Disposable
  • γ sterilized
Información legal
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)