CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Sinónimos:
pipettes, serological pipets, serological pipettes
Seleccione un Tamaño
US$ 80,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 80,50
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1000 ea
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7095D-5X
tamaño
5.75 in.
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
- Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
- Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
- Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.