Documentos clave
Z322687
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 150 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 84,50
US$ 84,50
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 84,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 84,50
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
PTFE
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
BRAND 90344
Al × Diám.
70 mm × 60 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)