Documentos clave
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 49,30
US$ 49,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 49,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 49,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
BRAND 90328
Al × Diám.
60 mm × 45 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1