Documentos clave
Z272779
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 250 mL
Sinónimos:
chemical resistance beaker, plastic beaker
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 329,00
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 329,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PFA
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 1510-0250
capacidad
250 mL
Descripción general
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)