Documentos clave
W4639
Sigma-Aldrich
Wash Solution 2
Seleccione un Tamaño
12 ML
US$ 48,80
200 ML
US$ 125,00
US$ 48,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 ML
US$ 48,80
200 ML
US$ 125,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
US$ 48,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
This product is used as a column wash after DNA binding performed with GenElute kits.
Nota de preparación
For usage requirements, please refer to the kit procedure. Ethanol is required as part of the Wash Solution 2 preparation.
Información legal
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
prep. de la muestra
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)