Merck
NA0300
Sigma-Aldrich
Kit de maxipreparación plasmídica GenElute HP
greener alternative
sufficient for 10 purifications
Sinónimos:
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 379,00
US$ 379,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 379,00
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
US$ 379,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
El kit de maxipreparación de plásmidos GenElute HP ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli recombinante. El kit consta de una jeringa de filtración para el aclarado rápido del lisado y una columna de adsorción de sílice diseñada para formato al vacío o formato giratorio. Pueden aislarse hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de 150 ml de cultivo nocturno en medio de caldo de lisogenia (LB). Nótese que el rendimiento real depende de la cepa, el plásmido y el medio de cultivo utilizado.
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento de lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre una membrana de sílice en presencia de una elevada concentración de sales. Los contaminantes se eliminan mediante dos etapas de lavado. Por último, se eluye el ADN unido en una disolución de elución (Tris-HCl) o agua.
El ADN plasmídico recuperado se encuentra predominantemente en su forma superhelicoidal. El ADN está listo para su uso inmediato en aplicaciones posteriores como la digestión con enzimas de restricción, la ligadura, la secuenciación, la PCR, la transformación y la transfección.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used in plasmid DNA extraction of SF91 or MIEV vector[1], apolipoprotein A-V mutant constructs[2], lentiviral vector pLenti6/R4R2/V5-DEST[3],metastasis-associated protein 1 (MTA1)[4] and adipokinetic hormone receptor[5]
Features and Benefits
  • De la recolección del cultivo bacteriano al ADN plasmídico puro en 30 minutos o menos
  • Hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de alta copia
  • Flexibilidad de un formato al vacío o giratorio
  • Contiene menos componentes de plástico que otros kit de alta velocidad, lo que reduce la cantidad de residuos.
  • No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anti-oral cancer effects of triptolide by downregulation of DcR3 in vitro, in vivo, and in preclinical patient-derived tumor xenograft model
Yang CY, et al.
Head & Neck (2018)
A stem cell-like chromatin pattern may predispose tumor suppressor genes to DNA hypermethylation and heritable silencing
Ohm JE, et al.
Nature Genetics, 39(2), 237-237 (2007)
Analysis of Peptide Ligand Specificity of Different Insect Adipokinetic Hormone Receptors
Marchal E, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(2), 542-542 (2018)
Cellular barcoding tool for clonal analysis in the hematopoietic system
Gerrits A, et al.
Blood, blood-b2009 (2010)
Determination of the functionality of common APOA5 polmorphisms
Talmud PJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2005)
Protocolos
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.