Merck
NA0410
Sigma-Aldrich
Kit de maxipreparación de plásmidos sin endotoxinas GenElute HP
greener alternative
sufficient for 25 preparations
Sinónimos:
Gen Elute, Kit de plásmidos sin endotoxinas GenElute
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 1.050,00
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
US$ 1.050,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
usage
sufficient for 25 preparations
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA extraction: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
El kit maxipreparación de plásmidos sin endotoxinas GenElute HP ofrece un método sencillo y rápido para el aislamiento del ADN plasmídico sin endotoxinas de los cultivos de E. coli recombinantes. El kit utiliza un formato de vacío con una columna de filtración para la rápida eliminación del lisado bacteriano y una columna de sílice para la captura de ADN plasmídico. Una disolución patentada une el ADN plasmídico a la columna de unión y evita que las endotoxinas se adsorban. La tecnología permite al usuario alcanzar constantemente niveles de endotoxinas inferiores a 0,1 unidades de endotoxina por μg de ADN plasmídico.
El ADN de alta calidad sin endotoxinas está listo para su uso inmediato en las aplicaciones más exigentes, como la transfección con células sensibles a las endotoxinas.
Application
El kit de maxipreparación de plásmidos sin endotoxinas GenEluteHP se ha utilizado en el aislamiento de plásmidos del hígado de cerdo[1] y de células Escherichia coli competentes.[2]
Features and Benefits
  • Hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de alta copia con niveles de endotoxinas de ≤0,1 UE/μg
  • Solo 35 minutos desde el sedimento celular hasta el plásmido purificado
  • Cómodo formato de vacío
Principle
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento del lisis alcalina-SDS modificada. El lisado se clarifica mediante filtración seguida de la adición de una disolución de unión que se ha optimizado para preparaciones plasmídicas sin endotoxinas. El ADN plasmídico se captura luego en sílice, mientras que se evita la adsorción de las endotoxinas en la membrana. Dos pasos de lavado eliminan los contaminantes. Por último, el ADN ligado se diluye en agua sin endotoxinas. El ADN plasmídico recuperado se encuentra predominantemente en su forma superhelicoidal. El ADN y el ARN genómicos están por debajo de los niveles detectables por electroforesis en gel de agarosa teñida con bromuro de etidio.
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Successful liver-directed gene delivery by ERCP-guided hydrodynamic injection (with videos)
Kumbhari V, et al.
Gastrointestinal Endoscopy, 88(4), 755-763 (2018)
Towards a metalloprotease-DNA vaccine against piscine cryptobiosis caused by Cryptobia salmositica
Tan CW, et al.
Parasitology Research, 102(2), 265-275 (2008)
Keith Hansen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (64)(64), e3304-e3304 (2012-06-27)
Genome editing is a powerful technique that can be used to elucidate gene function and the genetic basis of disease. Traditional gene editing methods such as chemical-based mutagenesis or random integration of DNA sequences confer indiscriminate genetic changes in an
João M Furtado et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(11), 6856-6862 (2012-09-07)
Toxoplasma gondii, the parasite responsible for ocular toxoplasmosis, accesses the retina from the bloodstream. We investigated the dendritic cell as a potential taxi for T. gondii tachyzoites moving across the human retinal endothelium, and examined the participation of adhesion molecules
Paul A Beare et al.
Journal of bacteriology, 191(5), 1369-1381 (2008-12-31)
Coxiella burnetii is a gram-negative obligate intracellular bacterium and the causative agent of human Q fever. The lack of methods to genetically manipulate C. burnetii significantly impedes the study of this organism. We describe here the cloning and characterization of
Contenido relacionado
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.