Merck
PLN350
Sigma-Aldrich
Kit de minipreparación plasmídica GenElute
greener alternative
sufficient for 350 purifications
Sinónimos:
Kit de plásmido GenElute, Gen Elute
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
usage
sufficient for 350 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
El kit minipreparación de plásmidos GenElute ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli recombinantes. Combinando la tecnología de unión al sílice y la comodidad de un formato de columna de espín, pueden recuperarse hasta 15 μg de muchas copias de ADN plasmídico de 1-5 ml de cultivo de E. coli en menos de 30 minutos. Nótese que el rendimiento real y el volumen óptimo de cultivo que deba utilizarse depende del plásmido y del medio de cultivo.
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento del lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre el sílice en presencia de una elevada concentración de sales. A continuación se eliminan los contaminantes mediante una etapa de lavado de espín. Por último, se diluye el ADN unido en agua o en disolución tampón Tris-EDTA.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto tiene una química inherentemente más segura, en comparación con la utilización convencional del fenol y el cloroformo para realizar extracciones de ADN.
Application
El ADN está listo para su uso inmediato en aplicaciones como la digestión con enzimas de restricción, la clonación, la PCR, la transformación, la transcripción y la secuenciación convencional y automatizada.
El kit se ha utilizado para la purificación del ADN plasmídico de Dirofilaria repens.
Features and Benefits
  • ADN plasmídico purificado en menos de 30 minutos
  • Purificación de hasta 15 μg de ADN plasmídico
  • Contaminación no detectable por ADN genómico o ARN
  • No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Dirofilaria repens: emergence of autochthonous human infections in the Czech Republic (case reports).
Mateju J
BMC Infectious Diseases, 16, 171-171 (2016)
Simeon S Andrews et al.
The Journal of biological chemistry, 294(30), 11549-11558 (2019-06-12)
Two-hybrid systems can be used for investigating protein-protein interactions and may provide important information about gene products with unknown function. Despite their success in mapping protein interactions, two-hybrid systems have remained mostly untouched by improvements in next-generation DNA sequencing. The
Mahmood Faraz et al.
The Journal of biological chemistry, 293(9), 3421-3435 (2018-01-11)
Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 (LRIG1) is a tumor suppressor and a negative regulator of several receptor tyrosine kinases. The molecular mechanisms by which LRIG1 mediates its tumor suppressor effects and regulates receptor tyrosine kinases remain incompletely understood. Here
Vanessa Meier-Stephenson et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100589-100589 (2021-03-29)
Approximately 250 million people worldwide are chronically infected with the hepatitis B virus (HBV) and are at increased risk of developing cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HBV genome persists as covalently closed circular DNA (cccDNA), which serves as the template
Jing Yang et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 50(6), 529-537 (2020-01-10)
As a lincosamide antibiotic, lincomycin is still important for treating diseases caused by Gram-positive bacteria. Manufacturing of lincomycin needs efforts to, e.g. maximize desirable species and minimizing unwanted fermentation byproducts. Analysis of the lincomycin biosynthetic gene cluster of Streptomyces lincolnensis