U1753
Hydrogen peroxide–Urea adduct
≥97%
Sinónimos:
Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
≥97%
composition
H2O2, ~35%
mp
90-93 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?