Documentos clave
8.18356
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide urea
for synthesis
Sinónimos:
Hydrogen peroxide urea, Carbamide peroxide powder, Hydrogen peroxide urea powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH4N2O · H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
Número índice de la CE:
204-701-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
mp
75-85 °C (decomposition)
solubilidad
500 g/L
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Clave InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (iodometric): 33.0 - 37.0 %
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable