Documentos clave
TTR008
Sigma-Aldrich
Mucin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing mucins
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human intestine (tissue containing mucins)
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of from human intestine tissue containing mucins. Suitable for use with Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)