41325
Mayer′s Mucicarmine Stain Solution
for microscopy
Sinónimos:
Mucicarmine Stain Solution according to Mayer
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
idoneidad
suitable for microscopy
fungi
aplicaciones
food and beverages
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Componentes
Carmine 1 g, Aluminum chloride 0.5 g, water 2 ml
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?