Yes, Tyrphostin 1 is an alternative designation for Tyrphostin A1.
T7040
Tyrphostin 1
≥98%
Sinónimos:
(4-Methoxybenzylidene)malononitrile
Seleccione un Tamaño
US$ 241,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 241,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
potencia
>1250 μM IC50 (negative control)
mp
113-116 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C11H8N2O/c1-14-11-4-2-9(3-5-11)6-10(7-12)8-13/h2-6H,1H3
Clave InChI
UOHFCPXBKJPCAD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
-
Does the product T7040, Tyrphostin 1 refer to the same compound as Tyrphostin A1?
1 answer-