Merck
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 118,00
25 MG
US$ 370,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 118,00
25 MG
US$ 370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
361.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation.
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)