147338
Benzylidenemalononitrile
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
83-85 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadena SMILES
N#C\C(=C/c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H
Clave InChI
WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)