SML3140
GsMTx4 trifluoroacetate
≥85% (HPLC), powder, TRPC1 and TRPC6 inhibitor
Sinónimos:
1-amino-Cy5-glucose, Cyanine-based 1-amino-1-deoxy-β-glucose conjugate, Cy5-linked 1amino-glucose, GCLEFWWKCNPNDDKCCRPKLKCSKLFKLCNFSF-NH2 trifluoroacetate(Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Gly-Cys-Leu-Glu-Phe-Trp-Trp-Lys-Cys-Asn-Pro-Asn-Asp-Asp-Lys-Cys-Cys-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys-Cys-Ser-Lys-Leu-Phe-Lys-Leu-Cys-Asn-Phe-Ser-Phe-NH2 trifluoroacetate (Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Grammostola Mechanotoxin #4 trifluoroacetate, GsMTx-4 trifluoroacetate, L-GsMTx trifluoroacetate
Productos recomendados
Nombre del producto
GsMTx4 trifluoroacetate, ≥85% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
−20°C
1 of 4
Este artículo | SML2988 | SML3515 | SML3143 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form (Powder or Lyophilized powder or film) | form film |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
color white to beige | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)