T6319
Anti-TOM22 antibody , Mouse monoclonal
clone 1C9-2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Mitochondrial import receptor Tom22, Anti-TOMM22, Anti-Translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C9-2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 22 kDa
reactividad de especies
human, monkey
no debe reaccionar con
rodent
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured human lymphoma Raji cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOMM22(56993)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
- Western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)