Documentos clave
SRP0681
Sigma-Aldrich
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
4771.36
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
Secuencia
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
Reconstitución
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Almacenamiento y estabilidad
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)