Merck
T5648
Sigma-Aldrich
Tamoxifeno
Tamoxifen
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99% (TLC), powder, PKC inhibitor
Sinónimos:
trans-Tamoxifeno, (Z)-1-(p-Dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-Difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 733,00
5 G
US$ 1.450,00
US$ 733,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 733,00
5 G
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.54
US$ 733,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Tamoxifeno, ≥99%
sterility
(Not packaged in a sterile environment)
assay
≥99%
mp
97-98 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
General description
El tamoxifeno (TC), un modulador selectivo del receptor de estrógenos (SERM), se usa contra el cáncer de mama tanto en hombres como en mujeres. También actúa como profiláctico contra el cáncer de mama en mujeres.[1] Este inhibidor de la proteína cinasa C y factor antiangiogenético es un profármaco que es metabolizado a los metabolitos activos 4-hidroxitamoxifeno (4-OHT) y endoxifeno por las isoformas CYP2D6 y CYP3A4 del citocromo P450. En el cáncer de mama, la actividad represora génica del tamoxifeno contra el ERBB2 depende del PAX2. El TC bloquea la producción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) estimulada por estradiol en las células tumorales de mama. Los pacientes con tumores positivos para los receptores de estrógenos tienen más probabilidad de beneficiarse del tamoxifeno. Exhibe efectos estrogénicos agonistas y antagonistas al unirse selectivamente a los receptores de estrógeno en diferentes partes del organismo.[1]
Este derivado no esteroideo del trifeniletileno suprime el crecimiento tumoral y se ha comunicado que es carcinógeno y teratógeno en animales. Además, el TC también puede proteger el hueso de la pérdida ósea por deficiencia de estrógenos y reducir el colesterol plasmático, y ha sido implicado en la carcinogénesis hepática en rata. Otras acciones del TC son la reducción de los niveles plasmáticos del factor de crecimiento insulinoides, la inducción de las células que rodean a las células cancerosas para segregar el factor β de crecimiento transformante y la inhibición de la peroxidación de los lípidos de membrana, probablemente reduciendo la fluidez de la membrana.
Application
El tamoxifeno se ha utilizado:
  • en el ensayo MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio) y la tinción con cristal violeta para evaluar la viabilidad celular[2] [3]
  • para inducir la ablación de Dicer en ratones Dicer condicionales, estudiar los efectos de la deficiencia de Dicer sobre la diferenciación y la función de los adipocitos.[4]
  • para estudiar sus efectos biológicos en la línea celular Jurkat resistente a los glucocorticoides (GC), derivada de la leucemia linfoblástica aguda del linaje T (T-ALL)[5]
  • para estudiar los efectos fisiológicos del tratamiento con tamoxifeno sobre el área preóptica (POA) del hipotálamo mediados por el receptor de estrógenos alfa (ERα) en ratones[6]
  • para inducir la actividad recombinasa Cre para la manipulación génica.[7]
  • para facilitar la recombinación del alelo ect2flox en los órganos murinos
  • para estudiar su efecto sobre la activación de la microglia inducida por lipopolisacáridos (LPS)
Biochem/physiol Actions
Inhibidor de la proteína cinasa C. Induce apoptosis en las líneas celulares de glioma maligno humano. El tamoxifeno y su metabolito el 4-hidroxitamoxifeno son modificadores selectivos de la respuesta a los estrógenos (SERM) que actúan como antagonistas de los estrógenos en las glándulas mamarias. Bloquea la producción del VEGF estimulada por estradiol en las células tumorales de mama.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación farmacocinética y toxicológica (ADME-Tox). Pulse aquí para descubrir más productos de ADME Tox destacados. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Este compuesto fue desarrollado por AstraZeneca. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
Preparation Note
El tamoxifeno es soluble en cloroformo a 50 mg/ml y produce una disolución transparente de incolora a amarilla pálida. También es soluble en metanol, etanol, 2-propanol y propilénglicol. También puede prepararse disolución de reserva de tamoxifeno en DMSO 10 mM. Sin embargo, es prácticamente insoluble en agua (la solubilidad es <0,01 %, 20° C). Las disoluciones son sensibles a la luz UV, y las disoluciones de DMSO son estables cuando se conservan a -20° C en la oscuridad.
Storage and Stability
Tamoxifen is relatively stable. The powder should be stable for at least two years when stored desiccated at 2-8C, protected from light.
Other Notes
This product is not packaged in a sterile environment.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bon-Kyoung Koo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(24), 7548-7550 (2015-05-30)
Rnf43 (RING finger protein 43) and Znrf3 (zinc/RING finger protein 3) (RZ) are two closely related transmembrane E3 ligases, encoded by Wnt target genes, that remove surface Wnt (wingless-int) receptors. The two genes are mutated in various human cancers. Such
Meimei Liu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 213, 105220-105220 (2019-06-16)
Tamoxifen (TAM) is an antiestrogenic agent and can enter the aquatic environment in wastewater. It has been reported that TAM can induce hepatic steatosis in vertebrates, however, the effects of TAM exposure on lipid metabolism of hepatopancreas in crustaceans remains
Microglia-Specific Expression of Olfml3 Is Directly Regulated by Transforming Growth Factor ?1-Induced Smad2 Signaling
Neidert N, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 1728-1728 (2018)
Tamoxifen
Farrar MC and Jacobs TF
StatPearls [Internet] (2023)
Shiyan Wang et al.
Cancer research, 79(16), 4086-4098 (2019-06-27)
Tripartite motif (TRIM) family proteins participate in a variety of important cellular processes, including apoptosis, cell-cycle arrest, DNA repair, and senescence. In this study, we demonstrated that a novel TRIM family member, TRIM67, was commonly silenced in colorectal cancer and
Artículos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Contenido relacionado
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
Chromatograms
application for HPLC, application for SPE
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Tamoxifen was dissolved in corn oil (20mg/ml concentration). Can this solution be stored long term and how? Thank you.
    1 answer
    1. The solution stability of this product in corn oil has not been determined. However, other sources state that solutions of tamoxifen in corn oil can be stored at 4°C for up to a week.
      Helpful?
  2. Is this product pharmaceutical grade?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. At this time, a pharmaceutical-grade product option is not available.
      Helpful?
  3. Hello, Thank you for your product. According to my protocol, I have to dissolve Tamoxifen in the corn oil at the final concentration of 40 mg/ml and feed my mice with that. However, it's insoluble. How can I resolve it? Thank you, Hossein
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform (50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow), 2-propanol, DMSO (10 mM), ethanol, methanol and propylene glycol. Kindly review the information on the product datasheet available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/389/852/t5648pis.pdf
      Corn oil has also been used as a vehicle for tamoxifen as cited by Whitfield J, Littlewood T, Soucek L. Tamoxifen administration to mice. Cold Spring Harb Protoc. 2015 Mar 2;2015(3):269-71. doi: 10.1101/pdb.prot077966. PMID: 25734062; PMCID: PMC6773604. Kindly also review the details at this link: https://www.jax.org/research-and-faculty/resources/cre-repository/tamoxifen
      Helpful?
  4. If I want to use 20mg of tamoxifen, could I only dissolve part of tamoxifen and then store the rest of the powder at refrigerator? Or do I have to dissolve all vial at once?
    1 answer
    1. Tamoxifen is relatively stable. Any required amount can be weighed up for use as needed and the bottle resealed. The powder should be stable for at least two years when stored desiccated at 2-8C, and protected from light.
      Helpful?
  5. Is this product sterile?
    1 answer
    1. This product is not packaged in a sterile environment.
      Helpful?
  6. What is the solubility of tamoxifen, Product No. T5648?
    1 answer
    1. Tamoxifen is tested for solubility in chloroform at a concentration of 50mg/mL.  This yields a colorless to faint yellow solution.  Tamoxifen is practically insoluble in water.  It has been reported to be soluble in methanol, ethanol, 2-propanol and propylene glycol.  This product is also reported to be soluble in DMSO at 10mM concentration.  Reference for DMSO solubility: Wong, K.R., et al., Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 277, H1403-H1409 (1999).  Please also see the product information sheet (under Documents, above) for more information on the solubility of this product.
      Helpful?
  7. What is the stability of tamoxifen (e.g., Product No. T5648) once in solution?
    1 answer
    1. Solutions of tamoxifen are sensitive to UV light. According to C.A. O'Brian et al., [Cancer Res. 45, 2462 (1985)], tamoxifen when dissolved in DMSO can be stored at -20°C in the dark. We generally recommend making the solution fresh right before each use.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. How do I find the expiration date of the bottle of Product No T5648, Tamoxifen, in my possession?
    1 answer
    1. According to Sigma Quality Control Data, T5648 (tamoxifen) should be stable for at least two years if stored dessicated at 2-8°C in the dark.  However, there is not an established expiration or retest date for Tamoxifen.  This product is guaranteed for 1 year from shipment, if stored correctly and unopened.
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Conditional genetic mouse model
    Tamoxifen did good job of recombining our conditional allele
    Helpful?
  1. USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works efficiently
    This works very well in mouse model to induce expression of an ER-Cre