Saltar a
C8267
Aceite de maíz
delivery vehicle for fat-soluble compounds
Sinónimos:
Aceite de maíz
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 83,00
2.5 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 184,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-281-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 83,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
maize
Quality Segment
form
liquid
color
very faintly yellow to yellow
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
El aceite de maíz, un aceite vegetal muy insaturado extraído del germen de maíz, es un compuesto químico versátil muy utilizado en investigación bioquímica. Puede utilizarse como transportador o administrador de compuestos liposolubles, como las toxinas, y como fluidificante en la investigación de excipientes. El aceite de maíz contiene elevadas concentraciones de grasas poliinsaturadas, como los ácidos grasos omega-6 y omega-3 en una proporción de 2:1. Además, cuando se combina con tensioactivos y polímeros formadores de gel, se utiliza en la investigación de formulaciones para el desarrollo de vacunas veterinarias.
Application
el aceite de maíz se ha utilizado en aplicaciones experimentales como vehículo de administración de compuestos liposolubles, incluidas toxinas.
El aceite de maíz se ha utilizado en aplicaciones experimentales como vehículo de administración de compuestos liposolubles, incluidas toxinas. También se utiliza para la administración de tamoxifeno (TAM) en ratones de curcumina en ratas y de [3H]retinol en ratones.
Features and Benefits
  • Puede utilizarse en investigación en metabolómica, bioquímica y formulación
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1148806PHR2897C7767
description
delivery vehicle for fat-soluble compounds
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
-
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
biological source
plant (Gossypium hirsutum L.)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceite de maíz
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
489.2 °F - open cup
flash_point_c
254 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Good morning, I'm writing to ask if the product C8267-500ML CORN OIL, DELIVERY VEHICLE FOR FAT-SOLUTION is sterile or needs to be filtered or autoclaved before injecting animals. Best regards
    1 answer
    1. We do not have a detailed protocol for sterilization of this product for animal studies. It can be sterile filtered. But note that since corn oil is somewhat viscous, it will be more difficult to sterile filter than water or a saline solution would be.
      According to one publication, the Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
      unit (Product SCGP00525 or similar) has been used to sterilize corn oil.
      Citation: Reinert RB, Kantz J, Misfeldt AA, Poffenberger G, Gannon M, Brissova M, et al. (2012) Tamoxifen-Induced Cre-loxP Recombination Is Prolonged in Pancreatic Islets of Adult Mice. PLoS ONE 7(3): e33529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033529
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I was wondering if its possible to confirm the storage condition for corn oil (C8267) ? Is corn oil stable in the fridge? Thanks
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature. While refrigeration is not necessary, temperatures of 2-8°C will not be detrimental.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this oil stripped of any natural emulsifiers like lecithin or are there still possible residues?
    1 answer
    1. This product may contain some lecithin (also known as Phosphatidylcholine). This item is not tested for lecithin levels.
      Helpful?
  6. Dans quel contenant est stockée l'huile (inox/plastique/teflon/verre) ?
    1 answer
    1. This product is packaged in an HDPE bottle with a polypropylene screw cap and a PTFE liner.