Merck
T2859
Sigma-Aldrich
Tamoxifeno
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
(Z)-1-(p-Dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-Difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
Seleccione un Tamaño
0.5 G
US$ 232,00
1 G
US$ 385,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.5 G
US$ 232,00
1 G
US$ 385,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.76
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Tamoxifeno, powder, Suitable for cell culture
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
mp
97-98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Descripción general
Tamoxifen (TAM) an antimicrobial agent is also a selective estrogen response modifier (SERM) that is used to prevent and treat breast cancer. It was first introduced by AstraZeneca as effective therapeutic and preventive agent against estrogen-positive breast cancer. As an antibiotic, TAM has shown a direct inhibitory action on the growth of Staphylococcus aureus, methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains, and M. tuberculosis.1 It is metabolized to active metabolites 4-hydroxytamoxifen (4-OHT) and endoxifen by cytochrome P450 isoforms CYP2D6 and CYP3A4. TAM is also a protein kinase C inhibitor and an anti-angiogenetic factor.
Aplicación
Contribution of metabolic effects of TAM in increasing drug resistance was studied in MCF-7 and MCF7-TAM cell lines. 4-hydroxytamoxifen was used to examine calcium influx in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (iPSC-CMs) modeled on Duchenne Muscular Dystrophy (DMD).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antagonista de estrógenos en la glándula mamaria. Bloquea la producción del VEGF estimulada por estradiol en las células tumorales de mama. Inhibidor de la proteína cinasa C.
Inhibidor de la proteína cinasa C. Induce apoptosis en las líneas celulares de glioma maligno humano. El tamoxifeno y su metabolito el 4-hidroxitamoxifeno son modificadores selectivos de la respuesta a los estrógenos (SERM) que actúan como antagonistas de los estrógenos en las glándulas mamarias. Bloquea la producción del VEGF estimulada por estradiol en las células tumorales de mama.
Active metabolites of TAM act as estrogen antagonists inmammary glands and block VEGF production in breast cancer cells. TAM is known toinhibit mitochondrial function, causing increased glycolysis and lactateproduction. 4-hydroxytamoxifen treatment of iPSC-CMs increased cellsurvival, decreased beating rate and increased beating velocity.
As an antibiotic, TAM increases membrane permeabilityand is active against Gram-positive and Gram- negative bacterial strains. It actsas both bactericidal and bacteriostatic agent.
Nota de preparación
Tamoxifen is soluble in chloroform at 50 mg/ml and yields a clear, colorless to faint yellow solution. Stock solutions of tamoxifen can also be prepared in DMSO at 10 mM and are stable when stored at -20° C in the dark. It is also soluble in methanol, ethanol, 2-propanol and propylene glycol. It is practically insoluble in water (solubility is <0.01%, 20° C). Solutions are sensitive to UV light.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Automated online monitoring of lactate and pyruvate in tamoxifen resistant MCF-7 cells using sequential-injection capillary electrophoresis with contactless conductivity detection (SI-CE-C4D) and correlation with MCT1 and MCT4 genes expression
Ala A. Alhusban, Lama A. Hamadneh, Aliaa I. Shallan & Ola A. TarawnehORCID Icon
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies (2022)
Tamoxifen treatment ameliorates contractile dysfunction of Duchenne muscular dystrophy stem cell-derived cardiomyocytes on bioengineered substrates
Foster Birnbaum, Asuka Eguchi, Gaspard Pardon, Alex C. Y. Chang & Helen M. Blau
NPJ Regenerative medicine null