Documentos clave
SRP0569
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
26 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD274(29126)
Descripción general
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)