H8541
Factor de crecimiento transformante-β1 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
TGF-β1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Factor de crecimiento transformante-β1 human, TGF-β1, Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤0.5 ng/mL EC50
calidad
endotoxin tested
mol peso
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
envase
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información sobre el gen
human ... TGFB1(7040)
Descripción general
Aplicación
- to study the expression of PDGFRB (Platelet derived growth factor receptor β) in association with transforming growth factor-β signaling.[4]
- to stimulate lung fibrosis in human fetal lung fibroblast cell line in order to further measure the in-plane elasticity of live cell layers using a pressure sensor embedded microfluidic device.[5]
- to study the effect of TGF-β on HTRA1 (high-temperature requirement A1)-affected Wnt target genes.[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Contenido relacionado
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.