ABF133
Anti-PD-L1 Antibody/CD274
1 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD274(29126)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in 1X10E6 K562 cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L1/CD274 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable