Documentos clave
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 580,00
US$ 580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 580,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
62 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MGLL(11343)
Descripción general
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)