Merck
10901393001
Roche
Glucógeno
from mussels
Sinónimos:
Glucógeno, glucógeno
About This Item
UNSPSC Code:
41116100
Quality Level
form
solution
packaging
pkg of 1 mL (20 mg)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
Application
Esta preparación se utiliza como transportador para la precipitación de los ácidos nucleicos (ADN o ARN). Como material inerte, puede sustituir a los ARN transferentes o a los ADN tratados con ultrasonidos.
20 μg de glucógeno (1 μl de disolución) permiten precipitar cantidades de pg de ADN o ARN de un volumen de 1 ml.
En un experimento típico, se disolvieron 5 pg de ADN de timo de ternera marcado con [3H] en 500 μl de Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM; LiCl 0,4 M. Se añadió 1μl de disolución de glucógeno (20 μg de glucógeno) como transportador y luego se precipitó con 1,2 ml de etanol a una temperatura comprendida entre -15 y -25 °C y se conservó durante 3 horas entre -15 y -25 °C. Después de la centrifugación (10 minutos a 12 000 x g), se encontró toda la radiactividad en el precipitado. Sin la adición de glucógeno no se produjo precipitación del ADN.
Features and Benefits
El glucógeno, en especial el de calidad para biología molecular, es un transportador inerte en las preparaciones de ácidos nucleicos.
Contenido
Disolución acuosa, 20 mg/ml
Quality
Se prueba la ausencia de endonucleasas, actividad melladora, exonucleasas, RNAsas, ácidos nucleicos y proteasas de acuerdo con los procedimientos de control de calidad vigentes.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hanwen Gu et al.
Poultry science, 100(9), 101321-101321 (2021-07-24)
Deep sequencing of RNAs has greatly aided the study of the transcriptome, enabling comprehensive gene expression profiling and the identification of novel transcripts. While messenger RNAs (mRNAs) are of the greatest interest in gene expression studies as they encode for
Ming Wang et al.
Aging cell, 19(6), e13147-e13147 (2020-05-01)
Progerin accumulation disrupts nuclear lamina integrity and causes nuclear structure abnormalities, leading to premature aging, that is, Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS). The roles of nuclear subcompartments, such as PML nuclear bodies (PML NBs), in HGPS pathogenesis, are unclear. Here, we
Gabriele Girelli et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1184-1193 (2020-05-27)
With the exception of lamina-associated domains, the radial organization of chromatin in mammalian cells remains largely unexplored. Here we describe genomic loci positioning by sequencing (GPSeq), a genome-wide method for inferring distances to the nuclear lamina all along the nuclear
Yunbo Qiao et al.
Nature communications, 11(1), 2653-2653 (2020-05-29)
The transcriptome of the preimplantation mouse embryo has been previously annotated by short-read sequencing, with limited coverage and accuracy. Here we utilize a low-cell number transcriptome based on the Smart-seq2 method to perform long-read sequencing. Our analysis describes additional novel
Xiwen Cheng et al.
The Journal of biological chemistry, 288(41), 29746-29759 (2013-08-30)
The promyelocytic leukemia protein is a well known tumor suppressor, but its role in metabolism is largely unknown. Mice with a deletion in the gene for PML (KO mice) exhibit altered gene expression in liver, adipose tissue, and skeletal muscle