L0382
Lipase from porcine pancreas
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Sinónimos:
PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Productos recomendados
tpo
Type VI-S
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥20,000 units/mg protein
composición
Protein, 40-70%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descripción general
Aplicación
- in lipase inhibition assay with plant extracts[3]
- in in vitro digestion gelatinized starch/fiber mixtures[4]
- with simulated intestinal fluid to mimic the digestive tract condition of by L. fermentum PC1 in fermented oats[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definición de unidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Lipid Induced Insulin Resistance