Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 89,10 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 185,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8989916
US$ 89,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI key
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (GC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| density 1.095 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.510 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?