Documentos clave
SRP0160
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
HIST1H3E, Histone H3.1
Seleccione un Tamaño
160 NMOL
US$ 301,00
US$ 301,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
160 NMOL
US$ 301,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 301,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
mol peso
~2 kDa
envase
pkg of 160 nmol
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HIST1H3E(8353)
Descripción general
A peptide substrate for Histone 3 K27 methyltransferases.
Aplicación
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 K27 methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Forma física
Supplied as water solution, 800 μM
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)