Documentos clave
SRP0159
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
HIST1H3E, Histone H3.1
Seleccione un Tamaño
160 NMOL
US$ 372,00
US$ 372,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
160 NMOL
US$ 372,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 372,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
mol peso
~2 kDa
envase
pkg of 160 nmol
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HIST1H3E(8353)
Aplicación
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3, K4,K9, methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Forma física
Supplied as water solution, 800 μM
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
PTMs on H3 variants before chromatin assembly potentiate their final epigenetic state.
Loyola A
Molecular Cell, 24(2), 309-316 (2006)
The differential mobilization of histones H3.1 and H3.3 by herpes simplex virus 1 relates histone dynamics to the assembly of viral chromatin.
Conn KL
PLoS Pathogens, 9(10), e1003695-e1003695 (2013)
The program for processing newly synthesized histones H3.1 and H4.
Campos EI
Nature Structural and Molecular Biology, 17(11), 1343-1351 (2010)
Hideaki Tagami et al.
Cell, 116(1), 51-61 (2004-01-14)
Deposition of the major histone H3 (H3.1) is coupled to DNA synthesis during DNA replication and possibly DNA repair, whereas histone variant H3.3 serves as the replacement variant for the DNA-synthesis-independent deposition pathway. To address how histones H3.1 and H3.3
The histone variant H3.3 marks active chromatin by replication-independent nucleosome assembly.
Ahmad K and Henikoff S
Molecular Cell, 9(6), 1191-1200 (2002)