Documentos clave
Z215929
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
flask stopper, lab stopper, stoppers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,20
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,20
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Cowie 010.124
Descripción general
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)