Documentos clave
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Sinónimos:
Large Glass Beaker
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 895,00
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 895,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Al × D.E.
340 mm × 225 mm
capacidad
10 L
Descripción general
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)