SRE0045
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥10×1010 units/mg protein
Sinónimos:
Luciferase firefly
Seleccione un Tamaño
US$ 161,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 161,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥10×1010 units/mg protein
mol peso
62 kDa
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Forma física
Nota de preparación
After reconstitution, the enzyme solutions can kept at 4-8 °C for up to 2 days or frozen in working aliquots at -20°C for at least one month. Repeated freezing and thawing is not recommended.
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.