this works great for coating plates for cell culture
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Fibronectina plasmática bovina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~450 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
≥1 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... FN1(2807940)
General description
Application
- Se utiliza para el recubrimiento de los cubreobjetos de vidrio para el cultivo de células estromales deciduales (DEC)[2]
- Análisis del movimiento celular (se recubrieron placas de cultivo con fibronectina)[3]
- Propagación celular e inmunofluorescencia[4]
- Especificidad de proteínas[5]
- Integración de películas de sensoras en los chips de microfluidos[6]
- Análisis histológicos e inmunohistoquímicos (IHC)[7]
- Utilizada en cultivos celulares primarios de pacientes con carcinoma de pulmón[8]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| biological source bovine plasma | biological source - | biological source bovine plasma |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile-filtered |
| concentration ≥1 mg protein/mL | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt ~450 kDa | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronectina plasmática bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?