Merck
T8158
Sigma-Aldrich
Transferrina human
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Siderofilina parcialmente saturada
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
concentration
~25 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
La transferrina es una glucoproteína con una cadena de carbohidratos ramificada que tiene dos sitios de unión del ion férrico en su cadena polipeptídica.
Application
La transferrina humana se ha utilizado:
  • para incubar las células de los túbulos proximales humanos (HKC) - 8 junto con IgG para examinar la especificidad de la albúmina
  • como suplemento en medio que contiene suero o que está desprovisto de suero para el cultivo de células tiroideas humanas
  • como glucoproteínas específicas para desarrollar un método de hidrazinólisis en gel
Biochem/physiol Actions
La transferrina media el transporte de hierro desde el plasma hasta las células. La transferrina de unión al hierro se presenta en tres formas: transferrina monoférrica, transferrina A/B y transferrina diférrica. La transferrina se une a receptores específicos de la superficie celular y el complejo se internaliza por endocitosis. Una vez en el interior, el hierro es liberado en las células y la transferrina sin hierro, también conocida como apotransferrina, es exocitada fuera de la célula sin degradar. Se sabe que la transferrina suministra hierro a las células de una manera fisiológicamente inocua y eficaz.
Other Notes
Parcialmente saturada de hierro
Preparation Note
Termotratada a 60 °C durante 10 horas.
Analysis Note
Pureza por electroforesis en agarosa.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
Artículos
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.