SML4045
Salvianolic acid A
![New Product new](/static/new_product_badge.png)
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid, (+)-Salvianolic acid A, Dan phenolic acid A
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O([C@H](Cc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)O
InChI key
YMGFTDKNIWPMGF-UCPJVGPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)