Merck
G7384
Sigma-Aldrich
Ácido gálico
97.5-102.5% (titration)
Sinónimos:
Ácido trihidroxibenzoico
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)3C6H2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.12
Beilstein/REAXYS Number:
2050274
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
plant fruit
Quality Level
assay
97.5-102.5% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to beige
mp
251 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for UV spectrophotometry and general use
suitable for absorption spectrum analysis
application(s)
agriculture
metabolomics
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido gálico, también conocido como ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico, es un compuesto polihidroxifenólico natural que se encuentra comúnmente en muchas frutas y plantas, como las uvas, el té y la corteza de roble, ya sea en forma de ácido libre o esterificado como galotaninos y elagitaninos. La investigación existente sugiere que este metabolito de origen vegetal es un astringente, un inhibidor de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) y la histona acetiltransferasa, así como un inductor de la apoptosis con diversas actividades biológicas. Estas actividades abarcan efectos antioxidantes, antifúngicos, gastroprotectores, neuroprotectores, cardioprotectores, antimicrobianos, antiinflamatorios, antitumorales, antitirosinasas y antineoplásicos.
Application
El ácido gálico es un producto natural de origen vegetal que encuentra aplicación en quimiotecas de cribado, y en investigación en metabolómica, fitoquímica y bioquímica.
El ácido gálico se ha utilizado:
  • como patrón para la cuantificación de fenólicos extraíbles por calibración externa
  • como patrón para determinar el contenido total de taninos en el polvo de raíz de roble utilizando el método de Folin-Ciocalteu
  • como ácido fenólico para estudiar in vitro sus actividades antivíricas, antibacterianas, citotóxicas y antifúngicas
Biochem/physiol Actions
El ácido gálico es un ácido fenólico hidrosoluble presente en las uvas y en las hojas de muchas plantas. Los ésteres del ácido gálico, como los taninos, los galatos de catequina y los galatos alifáticos son potentes antioxidantes in vitro. Sin embargo, el propio ácido gálico también parece tener actividad antioxidante, antineoplásica y antiangiogénica in vitro.
Features and Benefits
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Compatible con HPLC y técnicas de espectrometría de masas
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
José Agustín Tapia-Hernández et al.
Journal of food science, 84(4), 818-831 (2019-02-26)
Currently, electrospraying is a novel process for obtaining the nanoparticles from biopolymers. Zein nanoparticles have been obtained by this method and used to protect both hydrophilic and hydrophobic antioxidant molecules from environmental factors. The objective of this work was to
Robyn E Goacher et al.
Physiologia plantarum, 164(1), 5-16 (2017-12-30)
The modification and degradation of lignin play a vital role in carbon cycling as well as production of biofuels and bioproducts. The possibility of using bacterial laccases for the oxidation of lignin offers a route to utilize existing industrial protein
Varittha Sritalahareuthai et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-06)
Kadsura spp. in the Schisandraceae family are woody vine plants, which produce edible red fruits that are rich in nutrients and antioxidant activities. Despite their valuable food applications, Kadsura spp. are only able to grow naturally in the forest, and
S Shahrzad et al.
The Journal of nutrition, 131(4), 1207-1210 (2001-04-04)
Gallic acid (GA), a food component that is especially abundant in tea, is an antimutagenic, anticarcinogenic and anti-inflammatory agent. We conducted a study using acidum gallicum tablets that contained 10% GA and 90% glucose and a black tea brew that
Luis Varela-Rodríguez et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 110-110 (2020-04-12)
Ovarian cancer is the leading cause of mortality among malignant gynecological tumors. Surgical resection and chemotherapy with intravenous platinum/taxanes drugs are the treatments of choice, with little effectiveness in later stages and severe toxicological effects. Therefore, this study aimed to
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide