Merck
R2625
Sigma-Aldrich
Ácido retinoico
≥98% (HPLC), powder, RAR and RXR ligand
Sinónimos:
ATRA, Tretinoína, Ácido de vitamina A, Ácido retinoico todo-trans
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
300.44
Beilstein/REAXYS Number:
2057223
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
Ácido retinoico, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow
mp
180-181 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
General description
El ácido retinoico (RA), un retinoide, ejerce una amplia gama de efectos biológicos. Desempeña un papel en la regulación de la diferenciación y la proliferación celulares tanto en células sanas como transformadas, influyendo posiblemente en los oncogenes. El ácido todo-trans-retinoico (ATRA) es considerado como el metabolito más pertinente y funcionalmente activo de la vitamina A. El RA puede servir como un tipo de molécula señal a través de un receptor nuclear para regular la diferenciación regional en el sistema nervioso central. Además, a una concentración de 1 nM (con diferenciación máxima a 1 µM), el RA induce la diferenciación terminal morfológica y funcional en una línea celular de leucemia promielocítica humana, indicando su posible participación en la diferenciación de células hematopoyéticas específicas. Además, el RA puede afectar de manera indirecta a la diferenciación neuronal al modificar la expresión de los receptores de superficie de las células neuronales a los factores de crecimiento peptídicos.
Además, el RA y otros retinoides pueden inhibir también la proliferación celular y estimular la actividad tirosinasa en una línea celular del melanoma humano, a la vez que también inhiben la adhesión célula-sustrato y la motilidad en los melanocitos. El ATRA desempeña un papel vital en la formación del sistema vascular de los mamíferos. Específicamente, regula la proliferación de las células endoteliales y la remodelación vascular a lo largo de la angiogénesis tisular.
Application
  • El ácido retinoico (RA) se ha utilizado para la diferenciación de las células madre embrionarias en motoneuronas.
  • Se ha utilizado para la la diferenciación del ectodermo de Xenopus en páncreas.
  • También se ha utilizado para estudiar la regulación epigenética por el RARα (receptor del ácido retinoico α).
  • También se ha utilizado para estudiar la señalización de la transición de proespermatogonia en espermatogonia por el RA.
Biochem/physiol Actions
El ácido retinoico todo−trans− (ATRA) es un ligando a la vez para los receptores del ácido retinoico (RAR) y para los receptores X retinoide (RXR). Los RAR y RXR unidos actúan como factores de transcripción que regulan el crecimiento y la diferenciación tanto de las células sanas como de las neoplásicas. Los citocromos P450 (CYP) catalizan la 4-hidroxilación del ATRA. El ácido retinoico prepara a las células madre embrionarias para convertirse en neuronas.
Ligando de los receptores del ácido retinoico (RAR) y de los receptores X retinoide (RXR); prepara a las células madre embrionarias para convertirse en neuronas.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Receptores nucleares (no esteroideos) del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Retinoic acid induces multiple hallmarks of the prospermatogonia-to-spermatogonia transition in the neonatal mouse.
Busada JT et al.
Biology of Reproduction, 90, 64-64 (2014)
Retinoic acid regulates both expression of the nerve growth factor receptor and sensitivity to nerve growth factor.
Scheibe RJ and Wagner JA
The Journal of Biological Chemistry, 267, 17611-17616 (1992)
Recovery from paralysis in adult rats using embryonic stem cells.
Deshpande DM et al.
Annals of Neurology, 60, 32-32 (2006)
Lijun Ling et al.
AIDS (London, England), 33(4), F1-F12 (2019-03-05)
The combined combination antiretroviral therapy (cART) and anti-α4β7 RM-Act-1 antibody therapy allows macaques to durably control simian immunodeficiency virus (SIV) rebound after withdrawal of the interventions. Here, we aimed to investigate whether vedolizumab (VDZ), a clinical-grade humanized anti-α4β7 antibody, would
Chang Yang et al.
Metallomics : integrated biometal science, 11(8), 1419-1429 (2019-07-18)
Antimony (Sb) belongs to the same group as arsenic (As) in the periodic table, and both share similar characteristics. However, Sb2O3 (SbIII) has no methylation capacity, unlike arsenic trioxide (As2O3). In the present study, we determined the effect of SbIII
Artículos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.