SML2917
BAY 36-7620
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3aS,6aS)-5-Methylene-6a-(naphthalen-2-ylmethyl)hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-6a-Naphtalen-2-ylmethyl-5-methyliden-hexahydro-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-Hexahydro-5-methylene-6a-(2-naphthalenylmethyl)-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, BAY36-7620
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -43 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1C[C@@](CC2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)(C(OC4)=O)[C@]4([H])C1
InChI
1S/C19H18O2/c1-13-8-17-12-21-18(20)19(17,10-13)11-14-6-7-15-4-2-3-5-16(15)9-14/h2-7,9,17H,1,8,10-12H2/t17-,19+/m1/s1
Clave InChI
CVIRWLJKDBYYOG-MJGOQNOKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)