Merck
SML1765
Sigma-Aldrich
DPBQ
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3-Diphenylbenzo[g]quinoxaline-5,10-dione, NSC 629713
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
362.38
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, light green to dark green
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N2)C(C5=CC=CC=C51)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DPBQ is a potent apoptosis inducer that is specific for high-ploidy cells.
DPBQ is a potent apoptosis inducer that is specific for high-ploidy cells. It appears that DPBQ induces expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)