PZ0345
PF-06700841 tosylate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
[(1S)-2,2-Difluorocyclopropyl][3-[2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-pyrimidinyl]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-methanone tosylate salt
Seleccione un Tamaño
US$ 122,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 122,00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
Clave InChI
FAKGOYNHHHOTEN-VDTKTRGNSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)