Documentos clave
SML0858
Sigma-Aldrich
SC-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-(4-cyanophenoxy)phenyl]-urea
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 131,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 131,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H13ClF3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
431.80
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SC-1 is a derivative of the multiple tyrosine kinase inhibitor sorafenib with no kinase-inhibition activity. SC-1 blocks STAT3 phosphorylation and activation with similar potency to sorafenib, and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines.
SC-1 is an inhibitor of STAT3 signaling pathway.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ye F Tian et al.
Biomaterials, 73, 110-119 (2015-09-26)
Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of lymphoproliferative disorders of B and T cell origin that are treated with chemotherapy drugs with variable success rate that has virtually not changed over decades. Although new classes of chemotherapy-free epigenetic and metabolic