SK1M006W01
Pellicon® XL50 Cassette with Biomax® Membrane
NMWCO 10 kDa
Sinónimos:
Pellicon® XL50 with Biomax 10 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longitud
18.8 cm (7.4 in.)
Anchura
3 cm (1.2 in.)
Área nominal de la membrana
50 cm2
extraíbles gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)