Saltar a
D5314
DPQ
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3,4-Dihydro-5-[4-(1-piperidinyl)butoxyl]-1(2H)-isoquinolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 144,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 491,00
US$ 417,35
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
302.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mp
107-109  °C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
InChI key
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Application
DPQ has been used as a PARP1 (poly(ADP-ribose) polymerase 1) inhibitor in in vivo studies to determine the loss of γ-H2AX (H2A histone family member X) upon irradiation.
Biochem/physiol Actions
DPQ is a very potent poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
3,4-Dihydro-5-[4-(1-piperidinyl)butoxyl]-1(2H)-isoquinolinone (DPQ) is known to decrease the PARP 1 (poly(ADP-ribose) polymerase 1) mediated apoptosis under the influence of ischemia. It is considered as more effective inhibitor than the traditionally used PARP1 inhibitor 3-aminobenzamide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
300270O1016SML1349
description
≥98% (HPLC), solid
description
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
mp
107-109  °C
mp
-
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)