Merck
SML2791
Sigma-Aldrich
SBI-797812
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 119,00
25 MG
US$ 512,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 119,00
25 MG
US$ 512,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
402.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
Clave InChI
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SBI-797812 is a cell penetrant and potent activator of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells. SBI-797812 blocks binding of inhibitors to NAMPT and shifts the reaction equilibrium towards NMN formation. It elevates levels of NAD+ in mice liver.
cell penetrant and potent activator of NAMPT increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen J Gardell et al.
Nature communications, 10(1), 3241-3241 (2019-07-22)
Pharmacological strategies that boost intracellular NAD+ are highly coveted for their therapeutic potential. One approach is activation of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) to increase production of nicotinamide mononucleotide (NMN), the predominant NAD+ precursor in mammalian cells. A high-throughput screen for NAMPT activators