Merck
SML0369
Sigma-Aldrich
CID-2011756
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(3-Chlorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]furan-2-carboxamide, CID 2011756
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 431,00
US$ 138,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 431,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
396.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
US$ 138,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1cccc(c1)-c2ccc(o2)C(=O)Nc3ccc(CN4CCOCC4)cc3
InChI
1S/C22H21ClN2O3/c23-18-3-1-2-17(14-18)20-8-9-21(28-20)22(26)24-19-6-4-16(5-7-19)15-25-10-12-27-13-11-25/h1-9,14H,10-13,15H2,(H,24,26)
InChI key
XQJWTJLJEYIUDZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor that inhibits phorbol ester-induced endogenous PKD1 activation in LNCaP prostate cancer cells.
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)