PZ0274
PF-01247324
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
Clave InChI
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)