Documentos clave
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 363,00
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 363,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H40N10O6
Peso molecular:
600.67
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥62%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)